Merck
13425
Sigma-Aldrich
Sodium ferrocyanide decahydrate
≥98.0%
Sinónimos:
Tetrasodium hexacyanoferrate decahydrate, Sodium hexacyanoferrate(II)
Seleccione un Tamaño
500 G
MXP 1,898.00
MXP 1,898.00
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
500 G
MXP 1,898.00
About This Item
Fórmula lineal:
Na4Fe(CN)6 · 10H2O
Número de CAS:
Peso molecular:
484.06
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
MXP 1,898.00
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
≥98.0%
Formulario
solid
idoneidad de la reacción
core: iron
reagent type: catalyst
trazas de anión
chloride (Cl-): ≤0.20%
sulfate (SO42-): ≤0.20%
cadena SMILES
O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].N#C[Fe-4](C#N)(C#N)(C#N)(C#N)C#N
InChI
1S/6CN.Fe.4Na.10H2O/c6*1-2;;;;;;;;;;;;;;;/h;;;;;;;;;;;10*1H2/q;;;;;;-4;4*+1;;;;;;;;;;
Clave InChI
KJSGVRTUMXJODL-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
Sodium ferrocyanide decahydrate can be used as a precursor to synthesize Na-enriched Na1+xFe[Fe(CN)6] frameworks in NaCl, which can be used as a cathode for sodium-ion batteries.(1)
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Francisco Jiménez-Fiérrez et al.
Sensors (Basel, Switzerland), 20(16) (2020-08-17)
Herein, a novel electrochemical glucose biosensor based on glucose oxidase (GOx) immobilized on a surface containing platinum nanoparticles (PtNPs) electrodeposited on poly(Azure A) (PAA) previously electropolymerized on activated screen-printed carbon electrodes (GOx-PtNPs-PAA-aSPCEs) is reported. The resulting electrochemical biosensor was validated