V800292
Paraffin wax
mp 60 °C
Sinónimos:
Paraffins
About This Item
Productos recomendados
Línea del producto
Vetec™
mp
60 °C
Clave InChI
JWHAUXFOSRPERK-UHFFFAOYSA-N
Información legal
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
602.6 °F - Pensky-Martens closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
317 °C - Pensky-Martens closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)