V800012
2,4-Dinitrofenilhidracina
LR, ≥98%
Sinónimos:
(2,4-dinitrophenyl)-hydrazine, DNPH
About This Item
Productos recomendados
grado
LR
Línea del producto
Vetec™
Ensayo
≥98%
mp
197-200 °C (lit.)
cadena SMILES
NNc1ccc(cc1[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H6N4O4/c7-8-5-2-1-4(9(11)12)3-6(5)10(13)14/h1-3,8H,7H2
Clave InChI
HORQAOAYAYGIBM-UHFFFAOYSA-N
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Expl. 1.1
Código de clase de almacenamiento
4.1A - Other explosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)