Merck
PHL89240
Larixyl acetate
phyproof® Reference Substance
Sinónimos:
S,1S,4S,4aS,8aR)-4-(Acetyloxy)-α-ethenyldecahydro-α,5,5,8a-tetramethyl-2-methylene-1-naphthalenepropanol, Larixol acetate
Seleccione un Tamaño
10 MG
MXP 9,531.00
MXP 9,531.00
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 MG
MXP 9,531.00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C22H36O3
Número de CAS:
Peso molecular:
348.52
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
MXP 9,531.00
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
grado
primary reference standard
Línea del producto
phyproof® Reference Substance
Ensayo
≥90.0% (HPLC)
Formulario
solid
fabricante / nombre comercial
PhytoLab
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CC(=O)O[C@H]1CC(=C)[C@H](CC[C@](C)(O)C=C)[C@@]2(C)CCCC(C)(C)[C@H]12
InChI
1S/C22H36O3/c1-8-21(6,25-16(3)23)13-10-17-15(2)14-18(24)19-20(4,5)11-9-12-22(17,19)7/h8,17-19,24H,1-2,9-14H2,3-7H3/t17-,18-,19-,21+,22+/m0/s1
Clave InChI
BSXKTJYNJOKMRN-TZWCSUAMSA-N
Descripción general
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Información legal
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Qingzi Chen et al.
Cell death & disease, 11(3), 170-170 (2020-03-07)
Ozone (O3) plays an extremely important role in airway inflammation by generating reactive oxygen species (ROS) including hydrogen peroxide, then promoting redox actions and causing oxidative stress. Evidences indicate that TRPC6 (canonical transient receptor potential channel 6) is a redox-regulated