Documentos clave
G005800
GC Analysis of Bacterial Acid Methyl Esters (BAMEs) on SUPELCOWAX 10
suitable for GC
About This Item
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
técnicas
gas chromatography (GC): suitable
parámetros analíticos
column: SUPELCOWAX 10, 30 m x 0.32 mm I.D., 0.25 μm (24082)
oven: 50°C (1 min), 5 °C/min to 225 °C (5 min)
inj. temp.: 250 °C
detector: FID, 250 °C
carrier gas: helium, 25 cm/sec (set at 200 °C)
injection: 1 μL 100:1 split
liner: 4 mm I.D., cup style
sample: bacterial methyl ester standards in methyl caproate, 10 mg/mL (47080-U)
aplicaciones
clinical
Información legal
columna analítica
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)