Merck
90864
Supelco
Sodium stearate
analytical standard
Sinónimos:
Octadecanoic acid sodium salt, Stearic acid sodium salt
About This Item
Fórmula lineal:
CH3(CH2)16COONa
Número de CAS:
Peso molecular:
306.46
Beilstein/REAXYS Number:
3576813
MDL number:
UNSPSC Code:
41116107
grade
analytical standard
assay
≥98.0% (GC)
form
powder
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Na+].CCCCCCCCCCCCCCCCCC([O-])=O
InChI
1S/C18H36O2.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20;/h2-17H2,1H3,(H,19,20);/q;+1/p-1
InChI key
RYYKJJJTJZKILX-UHFFFAOYSA-M
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)