26402
Aluminium distearate
purum, 4.5-6% Al basis
Sinónimos:
Stearic acid aluminum salt
Nivel de calidad
grado
purum
Formulario
powder
concentración
4.5-6% Al
impurezas
≤0.002% heavy metals (as Pb)
≤7% free acid (as stearic acid)
residuo de ign.
10-12%
pérdida
≤1.5% loss on drying, 105 °C, 3 h
solubilidad
water: insoluble
cadena SMILES
[Al](OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC)OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC.O
InChI
1S/2C18H36O2.Al.H2O/c2*1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20;;/h2*2-17H2,1H3,(H,19,20);;1H2/q;;+2;/p-2
Clave InChI
ZFBYSSBIQZUBBE-UHFFFAOYSA-L
Descripción general
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?