Documentos clave
843151
TOYOPEARL® Ether-650S Bulk Media
bottle of 25 mL, phase ether, 35 μm particle size
Sinónimos:
TOYOPEARL® Ether-650 HIC Bulk Media
Seleccione un Tamaño
25 ML
MXP 6,226.00
MXP 6,226.00
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
25 ML
MXP 6,226.00
About This Item
Código UNSPSC:
41106500
MXP 6,226.00
Check Cart for Availability
Línea del producto
TOYOPEARL®
Formulario
slurry
envase
bottle of 25 mL
fabricante / nombre comercial
Tosoh 43151
Parámetros
3 bar max. pressure
técnicas
LPLC: suitable
Matriz
hydroxylated methacrylic polymer
grupo activo de la matriz
ether phase
tamaño de partícula
35 μm
pH operativo
1-13
capacidad
20 g/L±10 adsorption capacity (lysozyme)
técnica de separación
hydrophobic interaction (HIC)
Descripción general
Toyopearl Ether-650 resin has the highest hydrophilicity of the HIC ligands offered by Tosoh Bioscience. It is useful for very hydrophobic molecules such as membrane proteins. It is typically used in intermediate purification and polishing steps. For high performance separations, the use of TSKgel Ether-5PW resin is suggested. Both products have the same selectivity.
Especificaciones
Clean in place with 0.5 M NaOH or 0.1 M HCl.
Forma física
72% (v/v) slurry in 20% (v/v) ethanol
Productos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Información legal
Toyopearl is a registered trademark of Tosoh Corporation
Producto relacionado
Pictogramas
Flame
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)