Documentos clave
82031-U
Hamilton® HC-75 (9 µm) HPLC Columns
L × I.D. 25 cm × 4.1 mm, stainless steel hardware
About This Item
Código UNSPSC:
41115700
NACRES:
SB.52
Nombre del producto
Hamilton HC-75 HPLC Column, 9 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.1 mm, stainless steel hardware
Materiales
stainless steel column
Agency
suitable for USP L19
fabricante / nombre comercial
Hamilton
envase
1 ea of
técnicas
HPLC: suitable
L × D.I.
25 cm × 4.1 mm
Matriz
polymeric
tamaño de partícula
9 μm
pH operativo
1-14
técnica de separación
ion exclusion
Descripción general
Hamilton HC-75 columns are used for the separation of mono and disaccharides, orgainc acids, sugars, and sugar alcohols.
Nota al pie de página
Ca2+ Form
Productos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)