W0125
Wheat germ Untreated
suitable for enzyme extraction
About This Item
Código UNSPSC:
12352201
NACRES:
NA.25
Productos recomendados
origen biológico
wheat
Nivel de calidad
Formulario
flakes
idoneidad
suitable for enzyme extraction
temp. de almacenamiento
2-8°C
Otras notas
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Polysaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Markus Englert et al.
Nucleic acids research, 33(1), 388-399 (2005-01-18)
Pre-tRNA splicing is an essential process in all eukaryotes. It requires the concerted action of an endonuclease to remove the intron and a ligase for joining the resulting tRNA halves as studied best in the yeast Saccharomyces cerevisiae. Here, we