808651
TOYOPEARL® AF-Red-650M
bottle of 25 mL, 65 μm particle size
Sinónimos:
TOYOPEARL® AF-Red-650M Bulk Media
About This Item
Productos recomendados
descripción
Adsorption capacity (3.5 +/- 1.0 mg/mL (human serum albumin))
Phase filter (Red)
Shipping solvent (20% (v/v) ethanol)
Línea del producto
TOYOPEARL®
Formulario
slurry
envase
bottle of 25 mL
fabricante / nombre comercial
Tosoh 08651
Extensión del etiquetado
7 μmol/mL ligand density
Parámetros
3 bar max. pressure
técnicas
LPLC: suitable
Matriz
hydroxylated methacrylic polymer particle platform
grupo activo de la matriz
Procion Red HE-3B phase
tamaño de partícula
65 μm
tamaño de poro
1000 Å
pH
4-9
capacidad
3.5 g/L±1.0 adsorption capacity (human serum albumin)
técnica de separación
affinity
Descripción general
Forma física
Información legal
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)