Documentos clave
59038
Column Frits
diam. 1/4 in., porosity 0.5 μm
Seleccione un Tamaño
10 EA
MXP 936.00
MXP 936.00
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 EA
MXP 936.00
About This Item
Código UNSPSC:
41115700
MXP 936.00
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
descripción
for Conventional Column Hardware (compression style)
envase
pkg of 10 ea
Diámetro
1/4 in.
grosor
0.39 in.
tamaño de poro
0.5 μm porosity
compatibilidad
for use with compression style column hardware
Descripción general
Seleccione fritas con poros de 0.5 μm para rellenos con partículas de 3 μm y fritas con poros de 2 μm para partículas más grandes.
Productos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 1
1 of 1
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. What is the frit material for part number 59038?'
    1 answer
    1. The frits are made of stainless steel.
      Helpful?
  2. What is the material for the column frits? Are they a silica based frit or are there any metal or other additives (exact composition is not needed just base material)? Thank you very much for you answer and time!
    1 answer
    1. The frits are made of stainless steel.