59101
Column Blank for HPLC
I.D. × O.D. × L 4.6 mm × 1/4 in. × 15 cm
About This Item
Productos recomendados
material
316L stainless steel
I.D. × O.D. × L
4.6 mm × 1/4 in. × 15 cm
General description
Cada estuche incluye una columna en blanco de acero inoxidable 316 de calibre preciso y pulido, dos uniones reductoras externas de volumen cero muerto (uniones internas con blancos de 10mm DI) con tuercas y férrulas para
tubería de 1/16 in. diámetro externo, y dos fritas de 2 μm.
tubería de 1/16 in. diámetro externo, y dos fritas de 2 μm.
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análisis (COA)
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Atención al cliente