Documentos clave
501344
Supelco
Carbon dioxide in nitrogen, 1000 ppm
1000 ppm, cylinder of 48 L, analytical standard
About This Item
Código UNSPSC:
12000000
grado
analytical standard
Formulario
gas
envase
cylinder of 48 L
fabricante / nombre comercial
Scott Gas T498-48
disponibilidad
not available in EU
concentración
1000 ppm
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Formato
multi-component solution
Aplicación
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
regulador
Referencia del producto
Descripción
Precios
Pictogramas
Gas cylinder
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Press. Gas Compr. Gas
Código de clase de almacenamiento
2A - Gases
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)