Documentos clave
NIST2745
Carbon dioxide in nitrogen
NIST SRM 2745, nominal 16% mol/mol
Seleccione un Tamaño
1 EACH
MXP 200,243.00
MXP 200,243.00
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EACH
MXP 200,243.00
About This Item
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
MXP 200,243.00
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
envase
pkg of cylinder
fabricante / nombre comercial
NIST®
aplicaciones
air monitoring
environmental
Descripción general
This Standard Reference Material (SRM) is a primary gas mixture for which the amount-of-substance fraction, expressed as concentration, may be related to secondary working standards. This SRM is intended for the calibration of instruments used for carbon dioxide determinations and for other applications. For more information, please refer to the SDS and COA.
SRM 2745_cert
SRM 2745_SDS
Otras notas
Example analytes are listed below as a reference. Please download a current certificate at nist.gov/SRM for current analytes and certified values.
Carbon Dioxide (CO2)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Información legal
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Pictogramas
Gas cylinder
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Press. Gas Liquefied gas
Código de clase de almacenamiento
2A - Gases
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)