442434
Acetaldehyde-2,4-DNPH
analytical standard
Sinónimos:
Acetaldehyde-2,4-dinitrophenylhydrazone
About This Item
Productos recomendados
grado
analytical standard
CofA
current certificate can be downloaded
Características
standard type calibration
envase
ampule of 100 mg
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
165-168 °C (lit.)
aplicaciones
environmental
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
C\C=N\Nc1ccc(cc1[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H8N4O4/c1-2-9-10-7-4-3-6(11(13)14)5-8(7)12(15)16/h2-5,10H,1H3/b9-2+
Clave InChI
ONBOQRNOMHHDFB-XNWCZRBMSA-N
Descripción general
Aplicación
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?