Documentos clave
27472
Supelco
Vials, screw top with solid cap with aluminum liner, preassembled, pkg of 100
volume 22 mL, amber glass vial, O.D. × H 23 mm × 85 mm, thread for 20-400
Sinónimos:
PK100 22ML AMBER S/T VIAL, SOLID CAP W/ALUMINUM LINER
Seleccione un Tamaño
100 EA
MXP 2,511.00
MXP 2,511.00
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 EA
MXP 2,511.00
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
MXP 2,511.00
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Materiales
aluminum liner
amber glass vial
black phenolic cap (solid-top)
Características
closure type black phenolic solid top cap
closure type screw top vial
envase
pkg of 100 ea
D.E. × Al
23 mm × 85 mm
volumen
22 mL
Adaptador
thread for 20-400
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)