Documentos clave
23201
Supelco
Space Saver Storage Racks
for use with 21-23 mm diameter vial (36 vials per rack), well opening 23.1 mm, pkg of 5 ea
Sinónimos:
VIAL RACK,21MM-23MM VIALS 5/CS
Seleccione un Tamaño
5 EA
MXP 3,340.00
MXP 3,340.00
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 EA
MXP 3,340.00
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
MXP 3,340.00
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Materiales
red polypropylene rack
descripción
vial size: 15-22 mL
Características
positions 36 vials per rack
envase
pkg of 5 ea
gradilla L × An × Al
320 mm × 90 mm × 30 mm
pocillo apertura
23.1 mm
compatibilidad
for use with 21-23 mm diameter vial (36 vials per rack)
Descripción general
Una forma económica, conveniente y segura para almacenar sus muestras en sus viales de rosca y de sello rizado. Pueden ser apilados cuando estan llenos o vacíos. Autoclavables, resisten hasta 120°C. Cada caja contiene 5 racks.
Información legal
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 1
1 of 1
Artículos
Learn more about Biodiesel as a renewable, alternative diesel fuel produced from vegetable oils, animal fats, or recycled restaurant grease.