Documentos clave
27304-U
Supelco
Headspace vials convenience kit (clear glass, bevel top, round bottom), pkg of 100
volume 10 mL, vial O.D. × H × I.D. 23 mm × 46 mm × 12.5 mm, PTFE/butyl rubber septum
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
Materiales
PTFE/butyl rubber septum
clear glass vial
silver aluminum seal (pressure release)
Características
closure type crimp seal
closure type crimp top vial
vial type headspace
envase
pkg of 100 ea
vial D.E. × Al × D.I.
23 mm × 46 mm × 12.5 mm
volumen
10 mL
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)