Z0502
Zaleplon
≥98% (HPLC), solid
Sinónimos:
CL-284846, N-[3-(3-Cyanopyrazolo-[1,5-a]pyrimidin-7-yl)phenyl)-N-ethylacetamide
About This Item
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
solid
control farmacológico
USDEA Schedule IV; psychotrope (France); regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
condiciones de almacenamiento
desiccated
protect from light
color
white
solubilidad
DMSO: ~20 mg/mL
H2O: insoluble
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CCN(C(C)=O)c1cccc(c1)-c2ccnc3c(cnn23)C#N
InChI
1S/C17H15N5O/c1-3-21(12(2)23)15-6-4-5-13(9-15)16-7-8-19-17-14(10-18)11-20-22(16)17/h4-9,11H,3H2,1-2H3
Clave InChI
HUNXMJYCHXQEGX-UHFFFAOYSA-N
Información sobre el gen
human ... GABRA1(2554), GABRB1(2560), GABRG2(2566)
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Características y beneficios
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Repr. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)