Merck
T6200
Sigma-Aldrich
Trombina from bovine plasma
lyophilized powder, 40-300 NIH units/mg protein (biuret)
Sinónimos:
Factor IIa
About This Item
Número de CAS:
Comisión internacional de enzimas:
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352204
Formulario
lyophilized powder
actividad específica
40-300 NIH units/mg protein (biuret)
composición
Protein, 40-60%
Nº de acceso UniProt
temp. de almacenamiento
−20°C
Información sobre el gen
cow ... F2(280685)
Descripción general
Thrombin is the final coagulation protease in regard to hemostasis, promoting both procoagulant and anticoagulant effects. Lyophilized powder containing sucrose, sodium chloride and Tris.
Aplicación
Thrombin is used for site specific cleavage of recombinant fusion proteins containing an accessible thrombin recognition site for removal of affinity tags. Thrombin has been used in a study to assess characterization of platelet dysfunction after trauma.
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Serín proteasa que hidroliza selectivamente los enlaces Arg-Gly en el fibrinógeno para formar fibrina y fibrinopéptidos A y B.
Forma física
Lyophilized powder containing sodium chloride and Tris-HCl, pH 7.0
Nota de preparación
Prepared using bovine lung thromboplastin for conversion to the active form.
Nota de análisis
En el procedimiento de análisis NIH se utilizan 0,2 ml de plasma diluido (1:1 con disolución salina) como sustrato y 0,1 ml de muestra de trombina (estabilizada en una disolución de albúmina tamponada al 1 %), basado en una modificación del método de Biggs. Para determinar las concentraciones de trombina sólo se utilizan los tiempos de coagulación comprendidos entre 15 y 25 segundos.
La actividad se expresa en unidades NIH obtenidas por comparación directa con el patrón de referencia de la trombina NIH, lote K.
Otras notas
View more information on thrombin at www.sigma-aldrich.com/enzymeexplorer.
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Matthew E Kutcher et al.
The journal of trauma and acute care surgery, 73(1), 13-19 (2012-06-30)
The increased morbidity and mortality associated with coagulopathy and thrombocytopenia after trauma are well described. However, few studies have assessed platelet function after injury. Blood samples were prospectively collected from 101 patients with critical injury and trauma on arrival to
Dilyara Cheranova et al.
Journal of visualized experiments : JoVE, (72)(72), doi:10-doi:10 (2013-02-22)
The characterization of gene expression in cells via measurement of mRNA levels is a useful tool in determining how the transcriptional machinery of the cell is affected by external signals (e.g. drug treatment), or how cells differ between a healthy
The reply.
Peter R Kowey et al.
The American journal of medicine, 126(4), e23-e23 (2013-03-20)
Response.
Sarah T Garber et al.
Journal of neurosurgery, 118(2), 485-485 (2013-03-16)
Stephen R Clark et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 110(15), 5875-5880 (2013-03-27)
Aminophospholipid (APL) trafficking across the plasma membrane is a key event in cell activation, apoptosis, and aging and is required for clearance of dying cells and coagulation. Currently the phospholipid molecular species externalized are unknown. Using a lipidomic method, we