Merck
T2015
Sigma-Aldrich
Talc
Sinónimos:
Hydrous magnesium silicate
About This Item
Fórmula lineal:
3MgO·4SiO2·H2O
Número de CAS:
Peso molecular:
379.27
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
cadena SMILES
O.O=[Mg].O=[Mg].O=[Mg].O=[Si]=O.O=[Si]=O.O=[Si]=O.O=[Si]=O
InChI
1S/3Mg.4O2Si.H2O.3O/c;;;4*1-3-2;;;;/h;;;;;;;1H2;;;
Clave InChI
FPAFDBFIGPHWGO-UHFFFAOYSA-N
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)