SRP6517
Alpha 2HS Glycoprotein from human plasma
≥90% (SDS-PAGE)
Sinónimos:
Alpha-2-Z-globulin, Ba-alpha-2-glycoprotein, Fetuin-A
About This Item
Productos recomendados
Descripción general
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Forma física
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)