SRP6169
IL-1β human
recombinant, expressed in HEK 293 cells, ≥95% (SDS-PAGE)
Sinónimos:
Catabolin, Endogenous pyrogen (EP), Leukocyte endogenous mediator (LEM), Lymphocyte-activating factor (LAF), Mononuclear cell factor (MCF)
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
human
recombinante
expressed in HEK 293 cells
Ensayo
≥95% (SDS-PAGE)
Formulario
lyophilized
mol peso
(18 and 25 kDa, monomer, glycosylated)
envase
pkg of 10 μg
técnicas
cell culture | mammalian: suitable
Nº de acceso NCBI
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−70°C
Información sobre el gen
human ... IL1B(3553)
Descripción general
Aplicación
- IL-1β (IL1B) has been used to check the expression of NGAL (neutrophil gelatinase-associated lipocalin) in epithelial cells after stimulation with proinflammatory cytokines.
- It has been used to check anti-inflammatory activities of N-Acetylglucosamine in human chondrocytes.
- It has been used to create inflammatory endothelium in human coronary artery endothelial cells.
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Forma física
Nota de preparación
Reconstitución
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)