SRP2039
FXR (Farnesoid-X-activated receptor) human
recombinant, expressed in E. coli, ≥80% (SDS-PAGE)
Sinónimos:
FXR, Farnesol receptor HRR-1, NR1H4, retinoid receptor
Productos recomendados
origen biológico
human
recombinante
expressed in E. coli
Ensayo
≥80% (SDS-PAGE)
Formulario
frozen liquid
mol peso
~56.6 kDa
envase
pkg of 10 μg
color
clear to colorless
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−70°C
Información sobre el gen
human ... HRR-1(9971)
Descripción general
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Forma física
Nota de preparación
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Transcriptional Regulation of the Gene Encoding
the Human Bile Salt Export Pump