Documentos clave
SRP0402
Sigma-Aldrich
Histone H3 peptide (1-21), biotin
≥90% (HPLC)
Seleccione un Tamaño
80 NMOL
MXP 7,262.00
MXP 7,262.00
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
80 NMOL
MXP 7,262.00
About This Item
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.32
MXP 7,262.00
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
≥90% (HPLC)
Formulario
aqueous solution
envase
pkg of 80 nmol
concentración
400 μM
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−70°C
Descripción general
Histone H3 Peptide, biotin conjugate. The peptide corresponds to residues 1-21 of histone H3.
Aplicación
200 μL at 400 μM, or 80 nmol Sold as 80 nmol
Study enzyme kinetics, and screen small molecular inhibitors of Histone 3 (K4,K9) methyltransferases for drug discovery and HTS applications.
Forma física
Supplied in a TRIS-buffered solution.
Otras notas
200 μL at 400 μM, or 80 nmol Sold as 80 nmol
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)