Documentos clave
SML3284
Sigma-Aldrich
MS1943
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
N-​[(1,​2-​Dihydro-​4,​6-​dimethyl-​2-​oxo-​3-​pyridinyl)​methyl]​-​1-​(1-​methylethyl)​-​6-​[6-​[4-​[2-​[(2-​tricyclo[3.3.1.13,​7]​dec-​1-​ylacetyl)​amino]​ethyl]​-​1-​piperazinyl]​-​3-​pyridinyl]​-1H-​indazole-​4-​carboxamide
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C42H54N8O3
Número de CAS:
Peso molecular:
718.93
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
color
white to beige
solubilidad
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
temp. de almacenamiento
2-8°C
Acciones bioquímicas o fisiológicas
MS1943 is a potent and selective degrader of EZH2 (enhancer of zeste homolog 2) that effectively reduces EZH2 levels in cells. MS1943 potently inhibits growth of multiple TNBC cells and in mice xenograft model.
Potent and selective degrader of EZH2 (enhancer of zeste homolog 2) that effectively reduces EZH2 levels in cells.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)