Merck
SML3123
Sigma-Aldrich
NButGT
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
(3aR,5R,6S,7R,7aR)-3a,6,7,7a-Tetrahydro-5-(hydroxymethyl)-2-propyl-5H-pyrano[3,2-d]thiazole-6,7-diol
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H17NO4S
Número de CAS:
Peso molecular:
247.31
Código UNSPSC:
41106609
NACRES:
NA.77
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
color
white to beige
solubilidad
DMSO: 2 mg/mL, clear
temp. de almacenamiento
-10 to -25°C
cadena SMILES
CCCC1=N[C@@H]2[C@H]([C@@H]([C@H](O[C@@H]2S1)CO)O)O
Acciones bioquímicas o fisiológicas
NButGT is a potent and selective inhibitor of O-GlcNAcase (OGA), which elevates O-GlcNAc levels but does not cause insulin resistance in 3T3-L1 adipocytes, and in rats and mice. NButGT does not perturbed glucohomeostasis when used for extended time in rats and mice. NButGT attenuates the accumulation of Aβ, neuroinflammation, and memory in in a mouse model of Alzheimer’s disease. NButGT efficiently increased total O-GlcNAc, improves cardiovascular function and reduced animal mortality in rat model of sepsis.
Specific and potent inhibitor of O-GlcNAcase (OGA)
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)