Merck
SML2637
Sigma-Aldrich
NPD8733
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
N-[2-(4-Methoxybenzoyl)-3-benzofuranyl]acetamide
Seleccione un Tamaño
5 MG
MXP 1,732.00
25 MG
MXP 5,605.00
MXP 1,732.00
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 MG
MXP 1,732.00
25 MG
MXP 5,605.00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C18H15NO4
Número de CAS:
Peso molecular:
309.32
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
MXP 1,732.00
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
color
white to beige
solubilidad
DMSO: 2 mg/mL, clear
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
N(c1c2c([o]c1C(=O)c3ccc(cc3)OC)cccc2)C(=O)C
InChI
1S/C18H15NO4/c1-11(20)19-16-14-5-3-4-6-15(14)23-18(16)17(21)12-7-9-13(22-2)10-8-12/h3-10H,1-2H3,(H,19,20)
Clave InChI
NQZBUYPGHZTWIR-UHFFFAOYSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
NPD8733 is an inhibitor of cancer cell-enhanced fibroblast migration. NPD8733 binds to valosin-containing protein (VCP)/p97.
inhibitor of cancer cell-enhanced fibroblast migration
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Kruthi Suvarna et al.
The Journal of biological chemistry, 294(9), 2988-2996 (2019-01-06)
Carcinoma-associated fibroblasts are fibroblasts activated by surrounding cancer cells. Carcinoma-associated fibroblasts exhibit enhanced cell migration, which plays an important role in cancer metastasis. Previously, we demonstrated enhanced migration of NIH3T3 fibroblasts when they were cultured in the presence of MCF7