Merck
SML2431
Sigma-Aldrich
VU0134992 hydrochloride
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
2-(2-Bromo-4-isopropylphenoxy)-N-(2,2,6,6-tetramethylpiperidin-4-yl)acetamide hydrochloride, 2-[2-bromo-4-(1-methylethyl)phenoxy]-N-(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidinyl)-acetamide hydrochloride
Seleccione un Tamaño
5 MG
MXP 2,567.00
25 MG
MXP 8,243.00
MXP 2,567.00
Fecha estimada de envío22 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 MG
MXP 2,567.00
25 MG
MXP 8,243.00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C20H31BrN2O2 · HCl
Número de CAS:
Peso molecular:
447.84
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
MXP 2,567.00
Fecha estimada de envío22 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
condiciones de almacenamiento
desiccated
color
white to beige
solubilidad
DMSO: 2 mg/mL, clear
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CC(C)C1=CC(Br)=C(OCC(NC2CC(C)(C)NC(C)(C)C2)=O)C=C1.Cl
Clave InChI
QXKQUPCNSXWIDX-UHFFFAOYSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
VU0134992 is an orally available, potent and selective modulator of the inward rectifier potassium (Kir) channel Kir4.1 (KCNJ10) that induces diuresis, natriuresis, and kaliuresis in rats.
orally available, potent and selective modulator of the inward rectifier potassium (Kir) channel Kir4.1 (KCNJ10)
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)