Merck
SML1451
Sigma-Aldrich
MI192 hydrochloride
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
N-(2-Aminophenyl)-4-[(3,4-dihydro-4-methylene-1-oxo-2(1H)-isoquinolinyl)methyl]-benzamide hydrochloride, MI-192 hydrochloride
Seleccione un Tamaño
5 MG
MXP 2,075.00
MXP 2,075.00
Fecha estimada de envío01 de junio de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 MG
MXP 2,075.00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C24H21N3O2 · xHCl
Número de CAS:
Peso molecular:
383.44 (free base basis)
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.77
MXP 2,075.00
Fecha estimada de envío01 de junio de 2025
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
condiciones de almacenamiento
desiccated
color
white to light brown
solubilidad
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
C=C(CN1CC2=CC=C(C(NC3=CC=CC=C3N)=O)C=C2)C4=CC=CC=C4C1=O
InChI
1S/C24H21N3O2/c1-16-14-27(24(29)20-7-3-2-6-19(16)20)15-17-10-12-18(13-11-17)23(28)26-22-9-5-4-8-21(22)25/h2-13H,1,14-15,25H2,(H,26,28)
Clave InChI
GTLTXEIKQVWSRF-UHFFFAOYSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
MI192 is a potent and selective histone deacetylase 3 (HDAc 3) inhibitor that inhibits IL-6 production in peripheral blood mononuclear cells (PBMCs) from rheumatoid arthritis (RA) but not healthy PBMCs.
MI192 is a potent and selective histone deacetylase 3 (HDAc 3) inhibitor.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)