SIHK1506
MISSION® siRNA
Human Kinase PAN3 (siRNA2), Nano Scale 0.25 nmol
About This Item
Código UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
Productos recomendados
Línea del producto
MISSION®
condiciones de almacenamiento
desiccated
Nº de acceso NCBI
temp. de almacenamiento
−20°C
Información sobre el gen
human ... PAN3(255967)
Descripción general
The MISSION small scale siRNA are available at 0.25 nmol scale. Sigma′s siRNAs are designed with the Rosetta algorithm and are backed by Sigma-Aldrich′s predesigned siRNA guarantee. You can find all of these off-the-shelf siRNAs on YFG.
Forma física
lyophilized powder
Otras notas
Associated siRNA: SASI_Hs01_00123310
Información legal
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
STOT RE 2 Inhalation
Órganos de actuación
Respiratory Tract
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)