Documentos clave
SCP0254
Sigma-Aldrich
TNF Coverting Enzyme Substrate
≥95% (HPLC), lyophilized
Seleccione un Tamaño
1 MG
MXP 5,781.00
MXP 5,781.00
Fecha estimada de envío30 de marzo de 2025
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 MG
MXP 5,781.00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C28H32N4O7
Peso molecular:
536.58
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.32
MXP 5,781.00
Fecha estimada de envío30 de marzo de 2025
Nombre del producto
TNF Coverting Enzyme Substrate,
assay
≥95% (HPLC)
form
lyophilized
composition
Peptide Content, ≥85%
storage condition
protect from light
storage temp.
−20°C
Amino Acid Sequence
MCA-Pro-Leu-Ala-Gln-Ala-Val-DNP-Dap-Arg-Ser-Ser-Ser-Arg-NH2
Application
TNF Coverting Enzyme (TACE) is responsible for shedding of various membrane proteins including proinflammatory cytokine TNF. MCA-PLAQAV-DNP-Dap-RSSSR-NH2 is used as a TACE substrate.
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)