Documentos clave
SCP0163
Sigma-Aldrich
H.I.V.-1 Protease Substrate
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C38H58N10O12
Peso molecular:
846.93
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.32
Ensayo
≥95% (HPLC)
Formulario
lyophilized
composición
Peptide Content, ≥88%
condiciones de almacenamiento
protect from light
temp. de almacenamiento
−20°C
Amino Acid Sequence
Ac-Ser-Gln-Asn-Tyr-Pro-Val-Val-NH2
Aplicación
Acetyl-SQNYPVV-NH2 is used as a substrate of human immunodeficiency virus-1 (HIV-1) protease.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)