SBP3197
Caspase-12 Blocking Peptide (Small) for PRS3197
Seleccione un Tamaño
MXP 1,323.00
Seleccione un Tamaño
About This Item
MXP 1,323.00
Productos recomendados
origen biológico
synthetic
Formulario
liquid
reactividad de especies
human, rat, mouse
concentración
200 μg/mL
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Inmunógeno
Aplicación
Ligadura / enlace
Cláusula de descargo de responsabilidad
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)