Documentos clave
SAB5702817
Sigma-Aldrich
Anti-Rev-Erbα/NR1D1 Antibody, clone 9I2H1, Rabbit Monoclonal
Sinónimos:
EAR1, hRev, THRA1, THRAL, ear-1, REVERBA, REVERBalpha
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
Materiales
colorless
clon
9I2H1, monoclonal
Formulario
liquid
mol peso
75 kDa
reactividad de especies
rat, human, rat
concentración
1.044mg/mL
técnicas
western blot: 1:500 - 1:1000
color
colorless
isotipo
IgG
secuencia del inmunógeno
SPEPTVEDVISQVARAHREIFTYAHDKLGSSPGNFNANHASGSPPATTPHRWENQGCPPAPNDNNTLAAQRHNEALNGLRQ
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
Descripción general
This gene encodes a transcription factor that is a member of the nuclear receptor subfamily 1. The encoded protein is a ligand-sensitive transcription factor that negatively regulates the expression of core clock proteins. In particular this protein represses the circadian clock transcription factor aryl hydrocarbon receptor nuclear translocator-like protein 1 (ARNTL). This protein may also be involved in regulating genes that function in metabolic, inflammatory and cardiovascular processes.
Inmunógeno
PBS with 0.05% proclin300,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 280-360 of human Rev-Erbα/NR1D1 (NP_068370.1).
Aplicación
WB
Pictogramas
Exclamation markEnvironment
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)