Documentos clave
SAB5201927
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-ERp57-Horseradish Peroxidase antibody produced in mouse
clone 4F9
Seleccione un Tamaño
100 μG
MXP 5,389.00
MXP 5,389.00
Fecha estimada de envío31 de mayo de 2025
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 μG
MXP 5,389.00
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.45
MXP 5,389.00
Fecha estimada de envío31 de mayo de 2025
origen biológico
mouse
conjugado
peroxidase conjugate
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
4F9, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
57 kDa
reactividad de especies
human
concentración
1.0 mg/mL
técnicas
immunofluorescence: 1:100
western blot: 1:1000
isotipo
IgG2b
Nº de acceso NCBI
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... PDIA3(2923)
Inmunógeno
Human recombinant ERp57 (Grp58) protein corresponding to amino acids 25 - 505 (his-tagged)
Forma física
PBS pH 7.4, 50% glyercol, 0.09% Sodium Azide
Cláusula de descargo de responsabilidad
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)