SAB5600282
Anti-Mouse IgG Fab-Biotin antibody, Goat monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells, clone RMG05, purified immunoglobulin
Sinónimos:
Fab region of Mouse IgG
Seleccione un Tamaño
MXP 9,063.00
Seleccione un Tamaño
About This Item
MXP 9,063.00
Productos recomendados
recombinante
expressed in HEK 293 cells
conjugado
biotin conjugate
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
secondary antibodies
clon
RMG05, monoclonal
recombinant monoclonal
Formulario
buffered aqueous glycerol solution
reactividad de especies
mouse
técnicas
ELISA: 0.05-1 μg/mL
immunocytochemistry: 0.5-2 μg/mL
immunohistochemistry: 0.5—2 μg/mL
western blot: 0.1— 0.5 μg/mL
isotipo
IgG
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Categorías relacionadas
Especificidad
Inmunógeno
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)