SAB4200108
Anti-TIN2 antibody, Mouse monoclonal
clone TIN30, purified from hybridoma cell culture
Sinónimos:
Anti-TERF1 (TRF1)-interacting nuclear factor 2, Anti-TIN2L, Anti-TINF2
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified from hybridoma cell culture
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
TIN30, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen ~40 kDa
reactividad de especies
human
envase
antibody small pack of 25 μL
concentración
~1.0 mg/mL
técnicas
western blot: 0.5-1.0 μg/mL using HeLa cell extract
isotipo
IgG1
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... TINF2(26277)
Descripción general
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)