Documentos clave
SAB2109221
Sigma-Aldrich
Anti-RNF19B (C-terminal) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinónimos:
IBRDC3, NKLAM
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
El producto SAB2109221 no se vende actualmente en su país Póngase en contacto con el Servicio técnico
origen biológico
rabbit
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
53 kDa
reactividad de especies (predicha por homología)
guinea pig, bovine, rabbit, horse, human, mouse, canine, rat
concentración
0.5 mg/mL
técnicas
western blot: 1 μg/mL
Nº de acceso NCBI
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... RNF19B(57396)
Descripción general
IBRDC3 is a cytolysis-associated transmembrane protein expressed in natural killer (NK) cells and T lymphocytes following cytokine stimulation.
Inmunógeno
Synthetic peptide directed towards the C-terminal region of Human RNF19B
Secuencia
Synthetic peptide located within the following region: GRKIHSRYEGRKTSKHKRNLAITGGVTLSVIASPVIAAVSVGIGVPIMLA
Forma física
Supplied at 0.5 mg/ml in phosphate-buffered saline, 0.09% sodium azide
Cláusula de descargo de responsabilidad
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)