SAB1412374
ANTI-HES2 antibody produced in mouse
clone 1D5, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
HES2, bHLHb40
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
1D5, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen 33.77 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
isotipo
IgG2bκ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... HES2(54626)
Inmunógeno
Sequence
LPLLGRENSNCSKLEKADVLEMTVRFLQELPASSWPTAAPLPCDSYREGYSACVARLARVLPACRVLEPAVSAR
Forma física
¿No encuentra el producto adecuado?
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)