Documentos clave
BAF169640006
Poxygrid® Hybridization Bottle Rack
For 40 mm diam. Bottles, capacity, 6 bottle(s)
Sinónimos:
tube holder
Seleccione un Tamaño
1 EA
MXP 3,040.00
MXP 3,040.00
Fecha estimada de envío02 de junio de 2025
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
MXP 3,040.00
About This Item
Código UNSPSC:
41122800
NACRES:
NB.22
MXP 3,040.00
Fecha estimada de envío02 de junio de 2025
Materiales
epoxy (coated steel)
Características
capacity 6 bottle(s)
Holds 6 x 40 mm bottles
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Bel-Art F16964-0006
tamaño
127x178x127 mm
Categorías relacionadas
Descripción general
Heavy-duty rack protects your expensive bottles keeping them from rolling, tipping and striking against one another. Holds 150mm and 300mm long bottles with ample space in between to allow for the screw cap diameter and provide convenient handling.
Características y beneficios
  • Epoxy-coated steel rods provide durability and easy cleaning
  • Steam autoclavable at 121ºC (250ºF)
  • Holes are 42mm square for 40mm diameter bottles
Información legal
Poxygrid is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)