Merck
S9262
Sigma-Aldrich
Tin(II) chloride dihydrate
suitable for cell culture, ≥95%
Sinónimos:
Stannous chloride dihydrate
About This Item
Fórmula lineal:
SnCl2 · 2H2O
Número de CAS:
Peso molecular:
225.65
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352207
Ensayo
≥95%
técnicas
cell culture | mammalian: suitable
bp
652 °C (lit.)
mp
37-38 °C (dec.) (lit.)
cadena SMILES
O.O.Cl[SnH2]Cl
InChI
1S/2ClH.2H2O.Sn/h2*1H;2*1H2;/q;;;;+2/p-2
Clave InChI
FWPIDFUJEMBDLS-UHFFFAOYSA-L
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)