Documentos clave
RAB0719
Sigma-Aldrich
Human SSSCA1 / Sjoegren Syndrome/Scleroderma Autoantigen 1 ELISA Kit
About This Item
Código UNSPSC:
41116158
NACRES:
NA.32
reactividad de especies
human
envase
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
técnicas
ELISA: suitable
assay range
inter-assay cv: <10%
intra-assay cv: <12%
método de detección
colorimetric
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Información sobre el gen
human ... SSSCA1(10534)
Categorías relacionadas
Descripción general
The SSSCA1 (Sjoegren syndrome/scleroderma autoantigen 1) gene codes for a cell cycle inhibitor, also called as p27. The SSSCA1 gene is mapped to human chromosome 11q13.1.
The antibody pair provided in this kit recognizes human SSSCA1.
Aplicación
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Sjoegren Syndrome Autoantigen 1 is an important cyclin-dependent kinase complexes inhibitor and prevents the G1 to S phase transition during cell cycle. It is regulated by ubiquitin-proteasome. The Sjoegren Syndrome Autoantigen 1 gene expression is downregulated in cancer and indicates poor prognosis.
Los componentes del kit también están disponibles por separado
Referencia del producto
Descripción
SDS
  • RABTMB3ELISA Colorimetric TMB Reagent (HRP Substrate, Item H)SDS
  • RABSTOP3ELISA Stop Solution (Item I)SDS
  • RABWASH420X Wash Buffer (Item B)SDS
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Met. Corr. 1
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Loss of 3p26. 3 is an independent prognostic factor in patients with oral squamous cell carcinoma.
Uchida K, et al.
Oncology Reports, 26(2), 463-469 (2011)
Expression of CRM1 in human gliomas and its significance in p27 expression and clinical prognosis.
Shen A, et al.
Neurosurgery, 65(1), 153-160 (2009)
Subcellular localization of p27 and prostate cancer recurrence: automated digital microscopy analysis of tissue microarrays.
Ananthanarayanan V, et al.
Human Pathology, 42(6), 873-881 (2011)