Saltar a
RAB0909
Rat SSSCA1 ELISA Kit
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
96 wells
Comprobar disponibilidad del carrito
MXP 18,056.00
Acerca de este artículo
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
41116158
Gene information:
Species reactivity:
rat
Storage temp.:
−20°C
Shipped in:
wet ice
MXP 18,056.00
Comprobar disponibilidad del carrito
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
species reactivity
rat
packaging
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
technique(s)
ELISA: suitable
assay range
inter-assay cv: <10%
intra-assay cv: <12%
detection method
colorimetric
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Gene Information
General description
The antibody pair provided in this kit recognizes Rat Sjogren syndrome/scleroderma autoantigen 1 / p27.
Application
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
RAB0834RAB1895RAB1137
description
-
description
-
description
for serum, plasma and cell culture supernatants
description
for cell culture supernatants, plasma, and serum samples
Gene Information
rat ... SSSCA1(689397)
Gene Information
mouse ... Sssca1(56390)
Gene Information
rat ... Ccl11(29397)
Gene Information
rat ... Angpt1(89807)
species reactivity
rat
species reactivity
mouse
species reactivity
rat
species reactivity
rat, human
assay range
inter-assay cv: <10%
intra-assay cv: <12%
assay range
inter-assay cv: <10%
intra-assay cv: <12%
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 2 pg/mL
standard curve range: 1.64-400 pg/mL
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 0.4 ng/mL
technique(s)
ELISA: suitable
technique(s)
ELISA: suitable
technique(s)
ELISA: suitable
technique(s)
ELISA: suitable
detection method
colorimetric
detection method
colorimetric
detection method
colorimetric
detection method
colorimetric
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
Los componentes del kit también están disponibles por separado
Referencia del producto
Descripción
SDS & Precios
  • ELISA Colorimetric TMB Reagent (HRP Substrate, Item H)
    SDS
  • ELISA Stop Solution (Item I)
    SDS
  • 20X Wash Buffer (Item B)
    SDS
pictograms
Corrosion
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Met. Corr. 1
Clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)