RAB0689
Human IL36G / Interleukin-36 Gamma ELISA Kit
Seleccione un Tamaño
MXP 11,491.00
Fecha estimada de envío01 de junio de 2025
Seleccione un Tamaño
About This Item
MXP 11,491.00
Fecha estimada de envío01 de junio de 2025
Productos recomendados
reactividad de especies
human
envase
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
técnicas
ELISA: suitable
entrada
sample type serum
sample type cell culture supernatant(s)
sample type plasma
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 13 pg/mL
standard curve range: 12.29-3000 pg/mL
método de detección
colorimetric
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Información sobre el gen
human ... IL36G(56300)
Categorías relacionadas
Descripción general
Interleukin-36 gamma (IL36G), also known as IL-1F9, is a member of interleukin (IL)-1-like proinflammatory cytokine family.[1][2][3] It is encoded by the gene mapped to human chromosome 2q12-q21.[4] IL36G is abundantly expressed in epithelial tissues and numerous myeloid-derived cell types.[3]
Aplicación
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Otras notas
Please type the word sample in the text box provided for lot number.
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Met. Corr. 1
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?