R5780
Anti-Rab4 antibody produced in rabbit
~1.0 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinónimos:
Anti-HRES-1/RAB4, Anti-RAB4A, Anti-RAS-associated protein RAB4
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen ~24 kDa
reactividad de especies
human, rat, mouse
concentración
~1.0 mg/mL
técnicas
indirect immunofluorescence: 5-10 μg/mL using mouse 3T3 and rat NRK cells fixed and permeabilized with 4% paraformaldehyde followed by 0.1% and 0.4% saponin, respectively.
western blot: 2-5 μg/mL using whole extract of human HEK-293T cells
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... RAB4A(5867)
mouse ... Rab4a(19341)
rat ... Rab4a(25532)
Descripción general
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)