R4777
Anti-Ran antibody,Mouse monoclonal
clone ARAN1, purified from hybridoma cell culture
Sinónimos:
Anti-ARA24, Anti-Gsp1, Anti-TC4
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified from hybridoma cell culture
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
ARAN1, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
human, Xenopus, bovine, mouse, hamster
técnicas
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
microarray: suitable
western blot: 0.5-1 μg/mL using total extract of Jurkat cells
isotipo
IgG2b
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... RAN(5901)
mouse ... Ran(19384)
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
- western blotting
- immunoprecipitation
- enzyme linked immunosorbent assay (ELISA)
- immunocytochemistry
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)