R1653
Anti-RAD50 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, ammonium sulfate suspension
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
ammonium sulfate suspension
mol peso
antigen 154 kDa
reactividad de especies
human, rodent
técnicas
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Nº de acceso UniProt
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... RAD50(10111)
mouse ... Rad50(19360)
rat ... Rad50(64012)
Inmunógeno
Aplicación
Immunofluorescence (1 paper)
Western Blotting (1 paper)
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)