R106-05A
Rat Dermal Fibroblasts: RDF, adult
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
rat dermis
Nivel de calidad
envase
pkg of 500,000 cells
fabricante / nombre comercial
Cell Applications, Inc
modo de crecimiento
Adherent
morfología
Fibroblast
técnicas
cell culture | mammalian: suitable
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−196°C
Descripción general
RDF from Cell Applications, Inc. have been used in allogenic prosthetic grafts, demonstrating improved epithelization, collagen organization and faster regeneration (Nomoto, 2012), in a cell sheet engineering study, where a sheet of dermal fibroblasts was transplanted into the damaged liver in allogeneic rat model to promote migration of hepatic progenitor cells and faster healing (Muraoka, 2013), and as a control in engineered cardiac tissues (Serrao, 2012).
Origen línea celular
Aplicación
Componentes
Calidad
Nota de preparación
- 1st passage, >500,000 cells in Rat Fibroblast Basal Medium that contains 10% FBS and 10% DMSO
- Can be cultured at least 8 population doublings
Rutina de subcultivo
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)